Learn More
Brady™ B-488 BMP71 Druckeretiketten aus Hochleistungs-Polyester
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22,86 x 19,05 mm
22,86 x 22,86 mm
6,35 x 48,26 mm
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Hergestellt aus Hochleistungspolyester
- Gedruckte Informationen und Barcodes/Datencodes bleiben auch in rauen Umgebungen lesbar und scannbar
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder, Objektträger, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Zertifizierungen
UL-Zertifikat, CSA, AGA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyester (B-488) |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder, Objektträger, Oberseite mit Durchgangsbohrung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |