Learn More
Hamilton™ Gasdicht Microliter™ Spritzen: RN-Anschluss, keine Nadel enthalten
Artikelnummer. 10152702
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell Packungsgröße
10152702 1 ml 1001 1 Stück
10335772 500 μl 1750 1 Stück
10759594 250 μl 1725 1 Stück
10079742 100 μl 710 1 Stück
10476323 250 μl 725 1 Stück
11577864 500 μl 750 1 Stück
10374923 10 μl 701 1 Stück
11517624 25 μl 702 1 Stück
10438353 50 μl 705 1 Stück
10018132 10 ml 1010 1 Stück
10445112 5 ml 1005 1 Stück
11562515 250 μl 1825 1 Stück
10070892 2,5 mL 1002 1 Stück
10737453 50 μl 1805 -
10049492 25 μl 1802 1 Stück
10523765 100 μl 1810 RN 1 Stück
10080234 10 μl 1801 RN 1 Stück
10444805 5 μl Gehäuse 75RN 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10152702 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 764901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 €
    135.96 € / 1 Stück
    Sparen 80.04 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
600 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Diese Serie hat einen verstärkten Kolben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadeln sind im unteren Viertel mit PTFE beschichtet, um das Abtropfen zu erleichtern (pst 3T).
RN Nadeln mit Small Hub bis 1mL Spritzenvolumen.
RN Nadeln mit Large Hub ab >1mL Spritzenvolumen.
Nadellänge frei wählbar.
Typ: 1001 RN keine Nadel
Volumen: 1000μl
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Gastight
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,181 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4,61 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9,02 mm
Modell 1001
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp Abnehmbar