Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Artikelnummer. 10476323
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10476323
Marke: Hamilton™ 763901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spritzen mit PTFE-Beschichtung zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen der Nadel und der Flüssigkeit, sodass reproduzierbares Probenspotting ermöglicht wird.
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 μl bis 5 μl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26s G
Modell 725
Volumen (metrisch) 250 μl