Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Artikelnummer. 11562515
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell unitSize
11562515 250 μl 1825 1 Stück
10335772 500 μl 1750 1 Stück
10759594 250 μl 1725 1 Stück
10079742 100 μl 710 1 Stück
10476323 250 μl 725 1 Stück
11577864 500 μl 750 1 Stück
10374923 10 μl 701 1 Stück
11517624 25 μl 702 1 Stück
10438353 50 μl 705 1 Stück
10018132 10 ml 1010 1 Stück
10445112 5 ml 1005 1 Stück
10152702 1 ml 1001 1 Stück
10070892 2,5 mL 1002 1 Stück
10737453 50 μl 1805 -
10049492 25 μl 1802 1 Stück
10523765 100 μl 1810 RN 1 Stück
10080234 10 μl 1801 RN 1 Stück
10444805 5 μl Gehäuse 75RN 1 Stück
18 options
Artikelnummer. 11562515
Marke: Hamilton™ 766301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spritzen mit PTFE-Beschichtung zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen der Nadel und der Flüssigkeit, sodass reproduzierbares Probenspotting ermöglicht wird.
Gasdichte Spritzen sind ideal für die Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen. Sie verfügen über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt. Mit dem eng anliegenden Sitz wischt die Spitze im Wesentlichen das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 s G
Modell 1825
Volumen (metrisch) 250 μl