Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Artikelnummer. 11577864
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
Gehäuse 75RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell unitSize
11577864 500 μl 750 1 Stück
10335772 500 μl 1750 1 Stück
10759594 250 μl 1725 1 Stück
10079742 100 μl 710 1 Stück
10476323 250 μl 725 1 Stück
10374923 10 μl 701 1 Stück
11517624 25 μl 702 1 Stück
10438353 50 μl 705 1 Stück
10018132 10 ml 1010 1 Stück
10445112 5 ml 1005 1 Stück
11562515 250 μl 1825 1 Stück
10152702 1 ml 1001 1 Stück
10070892 2,5 mL 1002 1 Stück
10737453 50 μl 1805 -
10049492 25 μl 1802 1 Stück
10523765 100 μl 1810 RN 1 Stück
10080234 10 μl 1801 RN 1 Stück
10444805 5 μl Gehäuse 75RN 1 Stück
18 options
Artikelnummer. 11577864
Marke: Hamilton™ 764001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spritzen mit PTFE-Beschichtung zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen der Nadel und der Flüssigkeit, sodass reproduzierbares Probenspotting ermöglicht wird.
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 μl bis 5 μl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Modell 750
Volumen (metrisch) 500 μl