Learn More
Hamilton™ Microlab™ Gastight™ Spritzen der Serie 1700
Beschreibung
- Ausgestattet mit präzisionsgefertigter Kolbenspitze aus Polymer, oft PTFE, wodurch eine leckfreie Dichtung entsteht
- Das eng anliegende Design gewährleistet, dass die Spitzen im Inneren des Spritzenzylinders frei von Proben sind
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Proben mit gelösten oder suspendierten Molekülen absetzen und zu einem beschädigten Kolben führen
- ChemSeal-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Modell | 1702 |
| Volumen (metrisch) | 25 μl |