Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffin Polypropylen-Becher
Beschreibung
- Made from high-quality polypropylene with a raised graduation scale
- Highly transparent for excellent visibility
- Autoclavable at 121°C
- Complies with ISO 7056 standards
Zertifizierungen
Erfüllt die Anforderungen von ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Schritten | 20 ml |
| Menge | 12er-Pckg. |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |