Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker
Artikelnummer. 11705623
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.)
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.)
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11705623
Marke: Brady™ 142357
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
  • Vinylfolie mit Permanentkleber
  • Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Farbe Gold
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Menge Je 1
Dimensions (LxW) 15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5,08 cm