Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.)
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.)
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Vinylfolie mit Permanentkleber
- Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gold |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Tape |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Menge | Je 1 |
| Dimensions (LxW) | 15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,2 m (50 ft.) |
| Länge (metrisch) | 15.24 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Mehr anzeigen |