Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker
Artikelnummer. 12840129
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.)
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
12840129 15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.) 1 Stück
11725633 15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.) 1 BX
2 options
Artikelnummer. 12840129
Marke: Brady™ 142376
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
  • Vinylfolie mit Permanentkleber
  • Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Bänder für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Produkttyp Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.)
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm