Learn More
Metro™ Starsys™ Mobile Versorgungseinheit
Artikelnummer. 15907261
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Einschübe:
4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Einschübe Packungsgröße
15907261 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15907261 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. SXRS76CM5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4470.00 €
    4051.74 € / 1 Stück
    Sparen 418.26 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Freistehende Produkte mit nicht abschließbaren Türen.
  • 2 Drahtregale (2)
  • Nicht verriegelbare Türen
Spezifikation
Produkttyp Mobile Versorgungseinheit
Farbe Taupefarben
Abmessungen (L x B x H) 24,875 x 22,75 x 78,3 in.
Material Polymer
Anzahl Einschübe 4