Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 8000 D MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
- Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
- Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
- Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
- Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Länge (metrisch) | 7,9 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |