Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ vorbenetzte 6–1000 D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. 15320742
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
4,6 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 15320742
Marke: Spectrum™ 132636T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
  • 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
  • Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
  • Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
  • Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
  • Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
MWCO 1 kDa
Durchmesser (metrisch) 11,5 mm
Länge (metrisch) 1,1 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit