Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 1000– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. 15390682
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
4,6 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 15390682
Marke: Spectrum™ 132104T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
MWCO 1 kDa
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Länge (metrisch) 4,6 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit