Learn More
Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 7 2000 D MWCO-Standard RC Vorbehandelte Dialysesets
Artikelnummer. 15320692
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
4,6 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15320692 24 mm 4,6 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15310692 11,5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15330692 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15320692 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132108T
Verfügbar ab: 12-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Produkttyp Dialysis Trial Kit
MWCO 2 kDa
Format Tubing
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Länge (metrisch) 4,6 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit