Learn More
4Alpha-Hydroxystanozolol, TRC
Artikelnummer. 30399372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399372 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9535451MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4a-Hydroxystanozolol
CAS 100356-20-5
Summenformel C21 H32 N2 O2
Menge 1 mg
Synonym 4alpha-Hydroxy Stanozolol, (4α,5α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,10,10a,10b,11,12,12a-Hexadecahydro-1,10a,12a-trimethylcyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole-1,6-diol, 4α-Hydroxystanazolol, 4α-Hydroxystanozolol
InChI-Formel InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4[C@H](O)c5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Molekulargewicht (g/mol) 344.4
Formelmasse 344.491