Learn More
4Alpha-Phorbol-12-Myristat-13-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30418014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418014 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418014 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3534852.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4Alpha-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
CAS 63597-44-4
Summenformel C36H56O8
Menge 2.5 mg
Synonym 1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-Decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(1aR,1bS,4aS,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-(acetyloxy)-tetradecanoic Acid (Hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester, [1aR-(1aα,1bβ,4aα,7aα,7bα,8α,9β,9aα)]- 9a-(acetyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-Decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester Tetradecanoic Acid, 1H-Cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulene','Tetradecanoic Acid Deriv., 4α-12-O-Tetradecanoylphorbol 13-Acetate, 4α-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, 4α-TPA, α-TPA
InChI-Formel InChI=1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34+,35-,36-/m1/s1
SMILES CC1=C[C@@]2([H])[C@@]3(O)[C@H](C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]4(OC(C)=O)[C@](C4(C)C)([H])[C@]3([H])C=C(CO)C[C@@]2(O)C1=O
IUPAC-Name (1aR,1bS,4aS,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-Acetoxy-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-decahydro-1H-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulen-9-yl-tetradecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 616.83
Formelmasse 616.4