Learn More
4H,5H-[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4H,5H-[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one |
| CAS | 14384-66-8 |
| Summenformel | C5 H4 N4 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | s-Triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one, 4,5-Dihydro-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one, 4,5-Dihydro-5-oxo-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]pyrimidine, s-Triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-4-1-2-9-5(8-4)6-3-7-9/h1-3H,(H,6,7,8,10) |
| SMILES | O=C1C=CN2NC=NC2=N1 |
| IUPAC-Name | 1H-[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.112 |
| Formelmasse | 136.039 |