Learn More
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474528 5 g 5 Gramm
15464528 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58200.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39793-31-2 | Molecular Formula: C7H5NO2S | Molecular Weight: 167.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39793-31-2
Summenformel C7H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 167.182
MDL-Nummer MFCD07368542
InChI-Schlüssel PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC-Name 4H-Thieno[3,2-b]Pyrrol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 180°C
Menge 5 g
Formelmasse 167.19
Reinheit (%) 97%