Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12420198
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Septum:
PTFE/rotes Gummi
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Verpackungsart:
Polybeutel
Polybeutel;
Probenfläschchenträger
Tablett
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Farbe Septum Verpackungsart unitSize
12420198 Nein Klar Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Probenfläschchenträger 100 Stück
12440168 Nein Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel 100 Stück
12450168 Ja Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel; -
12480178 Nein Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12490178 Ja Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12480168 Ja Bernsteinfarben Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Polybeutel; 100 Stück
12450188 Ja Durchsichtig Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Tablett 100 Stück
12460198 Nein Durchsichtig PTFE/rotes Gummi Tablett 100 Stück
12430168 Nein Durchsichtig Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel 100 Stück
12470178 Nein Durchsichtig Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12400188 Ja Durchsichtig Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12490168 Ja Klar Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Polybeutel; 100 Stück
10169094 Ja Durchsichtig Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Tablett 100 Stück
13 options
Artikelnummer. 12420198
Marke: Thermo Scientific™ C4015410A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.
  • Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
  • Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
  • Optionales silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder OH-interagierender Verbindungen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Thermo Scientific™  Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp-Karussell mit 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Black
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Klar
Material Glass, PTFE
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 4 mL
Septum Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Enthält Fläschchen: C4015-1, Verschluss: C4015-66/C4015-10
Verpackungsart Probenfläschchenträger
Gesamtvolumen (metrisch) 4 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Screw Top Vial Kit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.