Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12490178
Ansicht ändern
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Septum:
PTFE/rotes Gummi
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Verpackungsart:
Polybeutel
Polybeutel;
Probenfläschchenträger
Tablett
Packungsgröße:
100 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Farbe Septum Verpackungsart Packungsgröße
12490178 Ja Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12440168 Nein Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel 100 Stück
12450168 Ja Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel; -
12480178 Nein Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12480168 Ja Bernsteinfarben Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Polybeutel; 100 Stück
12450188 Ja Durchsichtig Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Tablett 100 Stück
12460198 Nein Durchsichtig PTFE/rotes Gummi Tablett 100 Stück
12430168 Nein Durchsichtig Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel 100 Stück
12470178 Nein Durchsichtig Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12400188 Ja Durchsichtig Rotes PTFE/weißes Silikon Tablett 100 Stück
12490168 Ja Klar Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Polybeutel; 100 Stück
12420198 Nein Klar Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Probenfläschchenträger 100 Stück
10169094 Ja Durchsichtig Weißes hochreines PTFE 0,01 in. Tablett 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12490178 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C401517AW
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.
  • Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
  • Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
  • Optionales silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder OH-interagierender Verbindungen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Thermo Scientific™  Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp-Karussell mit 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 4 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4015-2W, Verschluss: C4015-75A
Anzahl pro Packung 100
Verpackungsart Tablett
Gesamtvolumen (metrisch) 4 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 13/425 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Komfortkit mit montierten Fläschchen mit Schraubgewinde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.