Learn More
(4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazin-9-carbonsäure, Mikromol
Artikelnummer. 30457453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457453 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457453 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3758.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazin-9-carbonsäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid
CAS 1246616-73-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H14 N2 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (4R,12As)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2h-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic Acid, 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carbox
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O6/c1-6-2-3-21-8-5-14-4-7(13(19)20)10(16)11(17)9(14)12(18)15(6)8/h4,6,8,17H,2-3,5H2,1H3,(H,19,20)/t6-,8+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)O)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
IUPAC-Name (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazin-9-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 294.26
Menge 25 mg
Formelmasse 294,085 g/mol