Learn More
(4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30387249
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387249 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4767955G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 2514681-44-6
Summenformel C15H19NO3
Menge 5 g
Synonym (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
InChI-Formel InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
SMILES O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
IUPAC-Name (R)-4-Benzyl-3-pivaloyloxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 261.32
Formelmasse 261.14