missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 30049291
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30049291

Marke: Mikromol MM3396.030025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazoli
CAS 143527-70-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazoli
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H23 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S,5R)-, 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S-trans)-, (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid, (4S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid, (4S,5R)-5-Carboxy-2,2-dimethyl-4-phenyl-3-(tert-butoxycarbonyl)oxazolidine, (4S,5R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO5/c1-16(2,3)23-15(21)18-12(11-9-7-6-8-10-11)13(14(19)20)22-17(18,4)5/h6-10,12-13H,1-5H3,(H,19,20)/t12-,13+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]([C@@H](OC1(C)C)C(=O)O)c2ccccc2
IUPAC-Name (4S,5R)-2,2-dimethyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 321.37
Menge 25 mg
Formelmasse 321.1576 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt