Learn More
(4S)-6-Chlor-4-(2-cyclopropylethinyl)-1,4-dihydro-4-(trifluormethyl)-2H-3,1-benzoxazin, TRC
Artikelnummer. 30362735
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362735 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC365935100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine
CAS 252253-57-9
Summenformel C14H11ClF3NO
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11ClF3NO/c15-10-3-4-12-11(7-10)13(14(16,17)18,20-8-19-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,19H,1-2,8H2/t13-/m0/s1
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OCNc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
IUPAC-Name (4S)-6-Chlor-4-(2-Cyclopropylethinyl)-4-(trifluormethyl)-1,2-dihydro-3,1-Benzoxazin
Molekulargewicht (g/mol) 301.69
Formelmasse 301.0481