Learn More
5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol, TRC
Artikelnummer. 30379304
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379304 100 mg
30379335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473120100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56469-10-4
Summenformel C15H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.35
Synonym 5-(1,1-Dimethylheptyl)-1,3-benzenediol
SMILES CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)cc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O2/c1-4-5-6-7-8-15(2,3)12-9-13(16)11-14(17)10-12/h9-11,16-17H,4-8H2,1-3H3
Formelmasse 236.1776