Learn More
5-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)methyl]-2-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10690913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10690913 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10485322 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10690913 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10754DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 116750-06-2
Summenformel C14H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.229
MDL-Nummer MFCD02180376
InChI-Schlüssel ZRBXPAHJXKKXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindol-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, n-5-formylfur-2-yl methyl phthalimide, 5-1,3-dioxo-1,3-diyhdro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-n-phthalimidomethyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-2-isoindolylmethyl-2-furaldehyde
PubChem CID 273878
IUPAC-Name 5-[(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)methyl]furan-2-carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC3=CC=C(O3)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.23
Reinheit (%) 97%