Learn More
5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089071
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10089071
Marke: Thermo Scientific Maybridge AW00426DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 306934-71-4
Summenformel C13H16N4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.36
MDL-Nummer MFCD00729015
InChI-Schlüssel IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 2737169
IUPAC-Name 1-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)-1,4-diazepane
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 260.36
Reinheit (%) 97%