Learn More
5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773033
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10773033 250 mg -
10089071 1 g 1 Gramm
10604955 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00426CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 306934-71-4
Summenformel C13H16N4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.36
MDL-Nummer MFCD00729015
InChI-Schlüssel IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 2737169
IUPAC-Name 1-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)-1,4-diazepane
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 260.36
Reinheit (%) 97%