Learn More
5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-thiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10406092 250 mg 250 Milligramm
10641873 1 g 1 Gramm
10351995 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10406092 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05281CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-93-4
Summenformel C10H7F3N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 260.234
MDL-Nummer MFCD00052163
InChI-Schlüssel ITUYPRXQRPMRTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2775667
IUPAC-Name 5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-carbaldehyd
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 260.24
Reinheit (%) 97%