Learn More
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-Boronsäure-Pinacolester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419165 5 g 5 Gramm
15409165 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51117.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1218790-44-3 | Molecular Formula: C16H26BNO2S | Molecular Weight: 307.259 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218790-44-3
Summenformel C16H26BNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 307.259
MDL-Nummer MFCD11113036
InChI-Schlüssel KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-piperidinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, 5-piperidine methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 1-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, amtb125, 5-piperidinomethyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 5-1-piperidinylmethyl-thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophen-2-ylmethyl-piperidine
PubChem CID 46739745
IUPAC-Name 1-[[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl]piperidin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 307.26