Learn More
5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinon, TRC
Artikelnummer. 30339968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339968 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB525155100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone
CAS 1015846-81-7
Summenformel C8H11N3O
Menge 100 mg
Synonym 5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridazinol
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O/c12-8-5-7(6-9-10-8)11-3-1-2-4-11/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)
SMILES O=C1NN=CC(=C1)N2CCCC2
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-yl-1H-pyridazin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Formelmasse 165.0902