Learn More
5,10,15-Triphenylcorrol, TRC
Artikelnummer. 30342736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342736 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58870350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,10,15-Triphenylcorrole
CAS 246231-45-8
Summenformel C37H26N4
Menge 50 mg
Synonym 1,2,3,7,8,12,13,17,18,19-Decadehydro-21,22-dihydro-5,10,15-triphenylcorrin, meso-Triphenylcorrole
InChI-Formel InChI=1S/C37H26N4/c1-4-10-24(11-5-1)35-29-18-16-27(38-29)28-17-19-30(39-28)36(25-12-6-2-7-13-25)32-21-23-34(41-32)37(26-14-8-3-9-15-26)33-22-20-31(35)40-33/h1-23,38-40H/b28-27-,35-29-,35-31-,36-30-,36-32-,37-33-,37-34-
SMILES N1\C\2=C(/C3=N\C(=C(\c4ccccc4)/c5ccc([nH]5)c6ccc([nH]6)\C(=C/1\C=C2)\c7ccccc7)\C=C3)\c8ccccc8
IUPAC-Name (5Z,9Z,14Z)-5,10,15-Triphenyl-22,24-dihydro-21H-corrin
Molekulargewicht (g/mol) 526.63
Formelmasse 526.2157