Learn More
5-((2-(2,2-Difluorethoxy)-6-(trifluormethyl)phenyl)sulfonamido)-4H-1,2,4-triazol-3-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-((2-(2,2-Difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)phenyl)sulfonamido)-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 907215-84-3 |
| Summenformel | C12 H9 F5 N4 O5 S |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 5-[[[2-(2,2-Difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]amino]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, BSTCA, Penoxsulam-carboxylic Acid (BSTCA), Penoxsulam-carboxylic acid (BSTCA) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9F5N4O5S/c13-7(14)4-26-6-3-1-2-5(12(15,16)17)8(6)27(24,25)21-11-18-9(10(22)23)19-20-11/h1-3,7H,4H2,(H,22,23)(H2,18,19,20,21) |
| SMILES | OC(=O)c1nnc(NS(=O)(=O)c2c(OCC(F)F)cccc2C(F)(F)F)[nH]1 |
| IUPAC-Name | 5-[[2-(2,2-Difluorethoxy)-6-(trifluormethyl)phenyl]sulfonylamino]-4H-1,2,4-triazol-3-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.28 |
| Formelmasse | 416.0214 |