Learn More
5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumchloridhydrochlorid (Acetylthiaminhydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumchloridhydrochlorid (Acetylthiaminhydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiamine Acetate Hydrochloride |
| CAS | 1037-29-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Thiamine Acetate Hydrochloride |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C14H20Cl2N4O2S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Thiazolium, 5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiamine, acetate (ester), monohydrochloride (8CI), Thiamine, acetate, hydrochloride (7CI), Thiazolium, 5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C |
| IUPAC-Name | 2-[3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethylacetat;Chlorid;Hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |