Learn More
5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid (4-O-Methyldopaminhydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid (4-O-Methyldopaminhydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride) |
| CAS | 645-33-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dopamine Imp. A (EP), 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dopamine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN)cc1O |
| IUPAC-Name | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |