Learn More
5-(2-Bromphenyl)-1,3-oxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10321673 1 g 1 Gramm
10299712 250 mg 250 Milligramm
10021884 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321673 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35710DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 328270-70-8
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD05668985
InChI-Schlüssel JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
PubChem CID 3780551
IUPAC-Name 5-(2-Bromphenyl)-1,3-Oxazol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 95%