Learn More
5-(2-Chlorphenyl)-3-cyclopropyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Chlorophenyl)-3-cyclopropyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole |
| CAS | 928264-58-8 |
| Summenformel | C20 H22 N2 O3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-14-4-3-5-15(10-14)12-21-20(24)16-11-19(23)22(13-16)17-6-8-18(25-2)9-7-17/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3,(H,21,24) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CC(CC2=O)C(=O)NCc3cccc(C)c3 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(3-Methylphenyl)methyl]-5-oxopyrrolidin-3-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.4 |
| Formelmasse | 338.163 |