Learn More
5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-thion, TRC
Artikelnummer. 30373409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373409 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373409 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89271025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
CAS 479074-06-1
Summenformel C17H20N4OS
Menge 25 mg
Synonym 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,23)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Molekulargewicht (g/mol) 328.43
Formelmasse 328.1358