Learn More
5-(2-Fluorophenyl)-1H-Pyrrol-3-Carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30133513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133513 1 g 1 Gramm
30009936 250 mg 250 Milligramm
30005338 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF4896551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881674-56-2
Summenformel C11H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 189.19
Synonym Vonoprazan Impurity 85
SMILES Fc1ccccc1c2cc(C=O)c[nH]2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
Formelmasse 189.059