Learn More
[5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10082304 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10192844 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46909CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 876728-41-5
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD08271948
InChI-Schlüssel XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525802
IUPAC-Name [5-(Furan-2-yl)-1-Methylpyrazol-3-yl]methanol
SMILES CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%