Learn More
5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339949 5 g 5 Gramm
11329949 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25737.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116153-81-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116153-81-2
Summenformel C8H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.147
MDL-Nummer MFCD05170057
InChI-Schlüssel GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 654018
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 219°C to 221°C
Menge 5 g
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 97%