Learn More
5-(2-furyl)cyclohexan-1,3-Dion, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Furyl)cyclohexane-1, 3-dione |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 178.19 |
| Reinheit (%) | 97% |