Learn More
[5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10147762 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10147762 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34909DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol
CAS 852180-63-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H7NO3
MDL-Nummer MFCD07772820
Menge 1 g
Synonym 5-2-furyl isoxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-furyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furanyl-3-isoxazolylmethanol, 5-2-furyl-3-isoxazolyl methanol, 5-furan-2-yl-isoxazol-3-yl-methanol
InChI-Schlüssel NBBDGNIUCJFJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC-Name [5-(Furan-2-yl)-1,2-oxalol-3-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 165.148
PubChem CID 7164591
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 97%