Learn More
5-(2-Furyl)pyridin-2-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452674
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10452674 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10565574 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452674 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55104CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-45-2
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
MDL-Nummer MFCD10700053
InChI-Schlüssel GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
PubChem CID 42555941
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 95%