Learn More
5-(2-Furyl)pyridin-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652515
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10652515 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10622705 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652515 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 930110-99-9
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD10700052
InChI-Schlüssel LTWJYKGQIACFMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl picolinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-fur-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl picolinicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-2-furanyl
PubChem CID 26343608
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%