Learn More
5-(2-Furyl)thiophen-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662885 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10662885 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 868755-62-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H6O3S
MDL-Nummer MFCD05885497
Menge 250 mg
Synonym 5-2-furyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-fur-2-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-furanyl
InChI-Schlüssel ZASUJVQPFQRFPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)Thiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.20
PubChem CID 2052621
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 97%