Learn More
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17921566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17921566 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17921566 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0638.020100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
CAS 2514748-07-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C18 H18 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
InChI-Formel InChI=1S/C18H18O3/c1-13(19)11-15(14-7-3-2-4-8-14)12-18(21)16-9-5-6-10-17(16)20/h2-10,15,20H,11-12H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexan-1,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 282.334
Menge 100 mg
Formelmasse 282.126 g/mol