Learn More
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051344 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051344 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0049.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
CAS 137-00-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
SMILES Cc1ncsc1CCO
IUPAC-Name 2-(4-Methyl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 143.21
Menge 100 mg
Formelmasse 143,0405 g/mol