Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10049151 1 g 1 Gramm
10178254 5 g 5 Gramm
10381615 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049151 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18209DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 337508-70-0
Summenformel C9H9NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 211.297
InChI-Schlüssel CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
PubChem CID 2776470
IUPAC-Name [5-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 95%